Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation. Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles. Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
Marque:  Merck UFC30SV00
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.20304kg
Code produit. 10310221
  • 753.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation.Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles.Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
  • Filtres jetables à usage unique utilisés pour éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses
  • Peut être utilisé dans les rotors à angle fixe
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Idéal pour une utilisation avec des solutions d’acides protéiques et nucléiques
Spécification
Spécification
Vert foncé
Durapore
Non stérile
Polypropylène
100/paquet
0,5 ml
45 mm
10,6 mm
Oui
5 μm
0,2 cm2
12 000 x G
Filtres pour centrifugation
1,77 in
0,42 in