Learn More
Merck Dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation. Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles. Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
Marque:  Merck UFC30GVNB
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.48692kg
Code produit. 10472121
  • 1650.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
Préparent et purifient des échantillons de microcentrifugation.Les dispositifs de filtration par centrifugation Ultrafree™-MC avec membrane Durapore™ permettent une préparation rapide et pratique des échantillons avec des volumes de rétention très faibles.Disponibles en versions stérile et non stérile et une variété de tailles de pores.
  • Filtres jetables à usage unique utilisés pour éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses
  • Peut être utilisé dans les rotors à angle fixe
  • Filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Idéal pour une utilisation avec des solutions d’acides protéiques et nucléiques
Spécification
Spécification
Jaune
Durapore
Non stérile
Polypropylène
250 Paquets
0,5 mL
45 mm
10,6 mm
Oui
0,22 μm
0,2 cm2
12 000 x G
Filtres pour centrifugation
1,77 in
0,42 in