Learn More
Merck Lames Millicell™ EZ
Culture, fixation, coloration et visualisation des cellules dans un seul dispositif
Marque: Merck PEZGS0896
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs—les cellules peuvent être fixées et colorées encore attachées aux puits
- Languettes cassables pour faciliter le retrait de puits—aucun outil n’est nécessaire pour retirer les puits de la lame
- Aucun adhésif n’est utilisé pour fixer les puits à la lame
- Pas de puits qui fuient
- Les rebords surélevés sur le couvercle facilitent l’empilement de plusieurs unités dans l’incubateur
- Non cytotoxiques et apyrogènes
- Stérile
- Le porte-lames (disponible séparément) protège la lame des dommages
Spécification
Lame EZ | |
Transparents | |
0,7 cm2/puits | |
Verre | |
Simplifiez votre analyse cellulaire en utilisant la lame en verre Millicell EZ SLIDE pour mettre en culture, fixer, colorer et visualiser votre échantillon, tout cela grâce à un seul dispositif |
8 | |
PP | |
PS | |
0,2 à 0,7 ml/puits | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Lames Millicell™ EZ > Lame Millicell EZ ; 8 puits ; Paquet de 96
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu