Learn More
Merck Lames Millicell™ EZ
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Surface de culture:
0,7 cm2/puits
1,7 cm2/puits
Volume (métrique) utile:
0,2 à 0,7 ml/puits
0,5 à 1,7 ml/puits
Puits:
4
8
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
Beskrivelse
- Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs—les cellules peuvent être fixées et colorées encore attachées aux puits
- Languettes cassables pour faciliter le retrait de puits—aucun outil n’est nécessaire pour retirer les puits de la lame
- Aucun adhésif n’est utilisé pour fixer les puits à la lame
- Pas de puits qui fuient
- Les rebords surélevés sur le couvercle facilitent l’empilement de plusieurs unités dans l’incubateur
- Non cytotoxiques et apyrogènes
- Stérile
- Le porte-lames (disponible séparément) protège la lame des dommages
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Lame EZ |
| Puits | 8 |
| Couleur | Transparents |
| Matériau du puits | PP |
| Surface de culture | 0,7 cm2/puits |
| Matériau du couvercle | PS |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) utile | 0,2 à 0,7 ml/puits |
| À utiliser avec (application) | Simplifiez votre analyse cellulaire en utilisant la lame en verre Millicell EZ SLIDE pour mettre en culture, fixer, colorer et visualiser votre échantillon, tout cela grâce à un seul dispositif |
| Stérilité | Stérile |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion