Learn More
Merck Cassette de moniteur de vide pour les appareils de mesure pour l’analyse des aérosols de 37 mm
Pour moniteur de 37 mm
Marque:  Merck M000037A0
Code produit. 10577872
  • 427.00€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Moniteurs d’analyse des aérosols vides
  • Pour une utilisation avec des filtres Millipore de type MF (esters de cellulose mixte)
Les moniteurs d’analyse des aérosols de 37 mm de Millipore sont des porte-filtres en plastique transparents jetables à utiliser avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose mixte). Le support en cellulose de mince épaisseur scelle le filtre entre les sections de l’appareil de façon à distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre.
Une conception en trois parties maintient le filtre en place lorsque la partie supérieure est retirée pour l’échantillonnage ouvert des aérosols. La valeur du nombre moyen de particules de fond (ABC) est indiquée sur l’emballage de chaque moniteur.
Applications :
Les moniteurs d’analyse des aérosols sont disponibles avec des membranes d’esters de cellulose de 0,45 µm et 0,8 µm. Les moniteurs de poids appariés contiennent deux filtres appariés en poids à 0,1 mg près, éliminant ainsi la prépesée du filtre de test dans l’analyse gravimétrique.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étui de moniteur d’analyse des aérosols
Luer-Slip femelle
Pour recharger la cassette avec les filtres appropriés
PS
Moniteur d’analyse des aérosols EMD Millipore de 37 mm
Cassette de moniteur vide avec anneaux et bouchons
Nom du produit
Merck Cassette de moniteur de vide pour les appareils de mesure pour l’analyse des aérosols de 37 mm > Avec anneau de support