Learn More
Merck Cassette de moniteur de vide pour les appareils de mesure pour l’analyse des aérosols de 37 mm
Pour moniteur de 37 mm
321.00€ - 427.00€
Spécification
Type de produit | Étui de moniteur d’analyse des aérosols |
---|---|
Matériau | PS |
Types de connecteurs | Luer-Slip femelle |
À utiliser avec (équipement) | Moniteur d’analyse des aérosols EMD Millipore de 37 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10217920
|
Merck
M00003700 |
Pour surveiller étroitement l’entrée et la sortie | Étui de moniteur sans anneau |
321.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10577872
|
Merck
M000037A0 |
Pour recharger la cassette avec les filtres appropriés | Cassette de moniteur vide avec anneaux et bouchons |
427.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Inclut des bouchons rouges et bleus.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac.
Spécification
Étui de moniteur d’analyse des aérosols | |
PS | |
Luer-Slip femelle | |
Moniteur d’analyse des aérosols EMD Millipore de 37 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Cassette de moniteur de vide pour les appareils de mesure pour l’analyse des aérosols de 37 mm