Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane PVDF Durapore™
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
351.00€ - 2160.00€
Spécification
Code couleur | Jaune |
---|---|
Jetable | Oui |
Matériau | Durapore en PVDF |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Type de sortie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Type de sortie | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11742524
|
Merck
SLHVX13NK |
1000Pack | Raccord Luer Slip mâle | 0,45 μm |
2160.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702534
|
Merck
SLHVX13NL |
100Pack | Raccord Luer Slip mâle | 0,45 μm |
401.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10731080
|
Merck
SLHVX13TL |
100Pack | Orifice de sortie de tube | 0,45 μm |
351.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
- Les membranes (PVDF) Durapore™ associent un débit rapide à une faible liaison protéique
- La conception du boîtier en polypropylène surmoulé offre un filtre plus robuste, avec une pression de boîtier maximale de 150 psig (10 bar) permettant de filtrer plus rapidement les solutions
- La conception optimisée du boîtier maintient un volume de rétention inférieur de 50 % à celui des filtres de 13 mm traditionnels afin de garantir une récupération maximale des échantillons
- Le procédé de fabrication entièrement automatisé minimise le risque de contamination et répond aux normes pharmaceutiques
- La bande à code couleur sur le boîtier indique clairement le type de membrane
Informations sur la commande
Connexions d’entrée/de sortie : Luer-Lok™ femelle/Luer-Slip mâle.
Spécification
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Non stérile | |
PP | |
< 10 mL | |
13 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |