Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane PVDF Durapore™
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Marque: Merck SLHVX13NL
350.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane Durapore™ (en PVDF)- Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques douces
- Les matériaux du boîtier sont soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant de faibles niveaux de matières extractibles et une grande compatibilité chimique
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
Raccord Luer Slip mâle | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |
Oui | |
PVDF | |
Non stérile | |
PP | |
100Pack | |
Millex™ | |
< 10 mL | |
13 mm |