Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles 13 mm Millex™ - à membrane PVDF Durapore™
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Marque: Merck SLHVX13TL
327.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Corps en PP surmoulé et conception optimisée
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane Durapore™ (en PVDF)- Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques douces
- Les matériaux du boîtier sont soit en polypropylène, soit en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant de faibles niveaux de matières extractibles et une grande compatibilité chimique
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Jaune | |
Durapore en PVDF | |
Non stérile | |
PP | |
Orifice de sortie de tube | |
< 10 mL | |
13 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
100Pack | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |