Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs à cuillère et spatule SP Scienceware™ Ellipso-Spoon
Forme spécialement incurvée permettant le contact avec tous les coins des flacons et des récipients pour minimiser la perte d’échantillons.
37.75€ - 116.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur à cuillère et spatule |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12917320
|
Bel-Art™
H36809-0050 |
Bol de 70 ml | 50 cm | Bol de 28 x 65 mm |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15500132
|
Bel-Art™
H36807-0021 |
Bol de 10 ml | 21 cm | Bol de 15 x 35 mm |
37.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12907320
|
Bel-Art™
H36806-0015 |
Bol de 10 ml | 15 cm | Bol de 15 x 35 mm |
53.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15510132
|
Bel-Art™
H36808-0030 |
Bol de 70 ml | 30 cm | Bol de 28 x 65 mm |
72.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12894801
|
Bel-Art™
H36809-0040 |
Bol de 70 ml | 40 cm | Bol de 28 x 65 mm |
95.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Prélèvement de cristaux, poudres, granulés, solides et liquides épais
- Avec une extrémité en forme de cuillère et une extrémité en forme de spatule
- En acier inox 304 poli
Spécification
Échantillonneur à cuillère et spatule | |
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Product Title
Bel-Art™ Échantillonneurs à cuillère et spatule SP Scienceware™ Ellipso-Spoon