Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs à cuillère et spatule SP Scienceware™ Ellipso-Spoon
Code produit. 12894801 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
Bol de 10 ml
Bol de 70 ml
Longueur (métrique):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Dimensions:
Bol de 15 x 35 mm
Bol de 28 x 65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12894801
Marque: Bel-Art™ H368090040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forme spécialement incurvée permettant le contact avec tous les coins des flacons et des récipients pour minimiser la perte d’échantillons.
  • Prélèvement de cristaux, poudres, granulés, solides et liquides épais
  • Avec une extrémité en forme de cuillère et une extrémité en forme de spatule
  • En acier inox 304 poli
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) Bol de 70 ml
Type de produit Échantillonneur à cuillère et spatule
Finition Poli
À utiliser avec (équipement) Flacons et accessoires
À utiliser avec (application) Conçu pour extraire des cristaux, des substances granulées et solides, des liquides épais et des matériaux délicats
Dimensions Bol de 28 x 65 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 40 cm