Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs à cuillère et spatule SP Scienceware™ Ellipso-Spoon
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
Bol de 10 ml
Bol de 70 ml
Longueur (métrique):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Dimensions:
Bol de 15 x 35 mm
Bol de 28 x 65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Prélèvement de cristaux, poudres, granulés, solides et liquides épais
- Avec une extrémité en forme de cuillère et une extrémité en forme de spatule
- En acier inox 304 poli
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | Bol de 10 ml |
| Type de produit | Échantillonneur à cuillère et spatule |
| Finition | Poli |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons et accessoires |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour extraire des cristaux, des substances granulées et solides, des liquides épais et des matériaux délicats |
| Dimensions | Bol de 15 x 35 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 21 cm |