Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche pH Elite
Analyses de pH et de température flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche Elite durables avec capteurs remplaçables pour une grande variété d’applications, notamment la surveillance de l’environnement, les piscines, les spas et bien plus encore !
Marque: Thermo Scientific™ ELITEPHKIT
78.97 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont des testeurs de poche conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche pH Elite sont parfaits pour des tests de pH et de température flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle pH Elite pour mesurer le pH avec la température à l’aide d’un capteur de mesure directe conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
- Option de test flexible
- Mesure du pH et de la température
- Grand écran graphique rétroéclairé
- Utilise 4 piles alcalines AAA
- Durée de vie moyenne des piles de 250 heures
- Le bouchon étanche large sert de base stable
- Capteurs de rechange
- Garantie d’un an pour le testeur
- Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
Spécification
Testeur de poche à pH Elite pour mesurer le pH avec la température | |
±0,6°C/±1,0°F pour 0,0 à 50,0°C | |
pH, température, Temperature | |
-1 à 15 | |
1 à 3 | |
32,0°F à 140,0°F | |
1 point | |
Oui | |
IP 67 | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Oui | |
4 piles alcalines AAA |
Testeur de pH Elite avec piles, cordon, mallette de transport souple et tampons de pH | |
±0,02 | |
pH, température | |
0,01 | |
0°C à 60°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Matrice de points graphiques | |
CE, FCC | |
1 an pour le testeur | |
Icône de stabilité sur l’écran | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
250 heures (moyenne) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
6Minutes
9Secondes
34 -
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
17Heures
6Minutes
9Secondes
34 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant