Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série NVT
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
Marque: OHAUS™ 30456393
175.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24377" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
- La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
- Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance
Spécification
RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires) | |
6200,00 g | |
1,0000 g | |
2,0000 g | |
1,0000 g | |
Carat, Grain, Gramme, Kilogramme, Newton, Once, Once Troy, Pennyweight, Livre, & Livre:Once | |
9,80 in | |
9,50 in | |
240,00 mm | |
2,90 in | |
9,80 in | |
250,00 mm | |
3,300 lb | |
Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses) |
Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur. | |
Écran LCD rétroéclairé | |
Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle | |
NVT6200 | |
1,000 sec | |
39,000 x 32,500 x 17,000 cm | |
250,00 mm | |
9,100 in | |
230,000 mm | |
74,000 mm | |
6,900 in | |
174,000 mm | |
1,500 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Balance électronique - Série NVT > Modèle : NVT6200
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu