Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série PR
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
774.00€ - 1515.00€
Spécification
Type de connexion RS232 (un port inclus)
Description Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité.
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé
Modes de pesée Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, newton, & grain
Longueur (impériale) 12,50 in
Consulter d'autres spécifications
Produits 20
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
16357575
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430069
PR224
1510.00€
1 pièce
16381678
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430076
PR4202/E
913.00€
1 pièce
16389386
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30492735
PR4202
1120.00€
1 pièce
16506244
Afficher les documents
OHAUS™
30430075
PR2202/E
872.00€
1 pièce
16516244
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30492734
PR2202
1100.00€
1 pièce
16680294
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430068
PR124/E
1155.00€
1 pièce
16670294
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430067
PR124
1515.00€
1 pièce
16690294
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430070
PR224/E
1250.00€
1 pièce
16600304
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430071
PR223/E
831.00€
1 pièce
16680314
Afficher les documents
OHAUS™
30492730
PR223
1040.00€
1 pièce
16610304
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430072
PR423/E
861.00€
1 pièce
16690314
Afficher les documents
OHAUS™
30492731
PR423
1095.00€
1 pièce
16620304
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430073
PR523/E
882.00€
1 pièce
16600324
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30492732
PR523
1080.00€
1 pièce
16630304
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430074
PR1602/E
861.00€
1 pièce
16610324
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30492733
PR1602
1060.00€
1 pièce
16640304
Afficher les documents
OHAUS™
30430077
PR4201/E
774.00€
1 pièce
16620324
Afficher les documents
OHAUS™
30492736
PR4201
979.00€
1 pièce
16650304
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30430078
PR6201/E
831.00€
1 pièce
16630324
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30498176
PR6201
1010.00€
1 pièce
Description
Description
  • La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
  • Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
  • L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
Spécification
Spécification
RS232 (un port inclus)
Écran LCD rétroéclairé
12,50 in
7,90 in
12,50 in
Adaptateur secteur (inclus)
Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité.
Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, newton, & grain
317,00 mm
201,00 mm
317,00 mm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Balance électronique - Série PR