Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série PR
Code produit. 16600324 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16600324
Marque: OHAUS™ 30492732
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
  • La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
  • Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
  • L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232 (un port inclus)
Description Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité.
Capacité 520,00 g
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,0010 g
À utiliser avec (application) Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage
Linéarité 0,0020 g
Modèle PR523
Reproductibilité 0,0010 g
Temps de stabilisation 2,000 sec
Modes de pesée Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, newton, & grain
Dimensions (L x l x H) 51,000 x 39,000 x 53,000 cm
Longueur (impériale) 12,50 in
Longueur (métrique) 317,00 mm
Largeur (impériale) 7,90 in
Largeur (métrique) 201,00 mm
Hauteur (impériale) 11,90 in
Hauteur (métrique) 303,000 mm
Profondeur (impériale) 12,50 in
Profondeur (métrique) 317,00 mm
Poids (impériale) 10,000 lb
Poids (métrique) 4,500 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus)