Learn More
OHAUS™ Balance électronique - Série PR
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
PR124
PR124/E
PR1602
PR1602/E
PR2202
PR2202/E
PR223
PR223/E
PR224
PR224/E
PR4201
PR4201/E
PR4202
PR4202/E
PR423
PR423/E
PR523
PR523/E
PR6201
PR6201/E
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
- Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
- L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
Spécification
Spécification
| Type de connexion | RS232 (un port inclus) |
| Description | Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité. |
| Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Précision affichage | 0,0001 g |
| Linéarité | 0,0002 g |
| Modèle | PR124 |
| Reproductibilité | 0,0001 g |
| Temps de stabilisation | 3,000 sec |
| Modes de pesée | Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, newton, & grain |
| Dimensions (L x l x H) | 51,000 x 39,000 x 53,000 cm |
| Afficher plus |