Learn More
UVP Lampes EL
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Source lumineuse | UV, lumière blanche |
| Tension | 230 V |
| Puissance en watts | 8 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Ampérage | 0,16 A |
| Dimensions (L x l x H) | 376 x 97 x 64 mm |
| Alimentation électrique | 8 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Hauteur (métrique) | 64 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longueur (métrique) | 376 mm |
| Afficher plus |