Learn More
3M™ Station d’accueil Edge Five Bay
La station d’accueil Edge Five Bay 3M™ convient à une utilisation avec les dosimètres Edge.
Marque: 3M™ 7000127801
Description
- L’EdgeDock télécharge également les données vers le logiciel de gestion de détection (DMS) pour la création de rapports, la saisie et l’analyse des expositions via une connexion PC par port USB
- Plusieurs EdgeDocks peuvent être interfacés vers le PC via le concentrateur USB
- Station d’accueil à 5 emplacements EdgeDock pour recharger plusieurs unités
- Recharge rapide et facile des dosimètres Edge
- Téléchargement facile des données sur PC
Spécification
Kit de station d’accueil | |
Câble USB (1) 53-575 et alimentation électrique (1) 17-646 |