Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
L’Eco AluRack pour congélateurs verticaux est conçu pour accueillir des plaques de microtitration.
75.55€ - 142.00€
Spécification
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Hauteur (métrique) 85 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Capacité Array Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Array Prix Quantité et disponibilité  
12408270
Afficher les documents
Tenak™
TE15562
Plaques de microtitration (18) 3 x 6
112.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12408290
Afficher les documents
Tenak™
TE15612
Plaques de microtitration (21) 3 x 7
121.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12418270
Afficher les documents
Tenak™
TE15564
Plaques de microtitration (24) 4 x 6
133.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12418290
Afficher les documents
Tenak™
TE15614
Plaques de microtitration (28) 4 x 7
142.00€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448220
Afficher les documents
Tenak™
TE15440
Plaques de microtitration (8) 2 x 4
75.55€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12458220
Afficher les documents
Tenak™
TE15442
Plaques de microtitration (12) 3 x 4
91.15€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12488240
Afficher les documents
Tenak™
TE15510
Plaques de microtitration (10) 2 x 5
80.40€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498240
Afficher les documents
Tenak™
TE15512
Plaques de microtitration (15) 3 x 5
95.95€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498260
Afficher les documents
Tenak™
TE15560
Plaques de microtitration (12) 2 x 6
91.15€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498280
Afficher les documents
Tenak™
TE15610
Microplaques (14) 2 x 7
101.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
Description
  • À utiliser dans des congélateurs verticaux
  • Les racks peuvent être utilisés en une seule plaque par étagère ou en empilant les plaques
  • Fabrication en aluminium
Spécification
Spécification
Aluminium
Congélateur vertical
85 mm