Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque: Tenak™ TE11512B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (10) | |
10 | |
140 x 140 x 555 mm |
Résistantes à l’eau de mer | |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
50 mm (boîte) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut, avec boîtes > Accueillent les articles suivants : 10 boîtes
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu