Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
64.20€ - 118.00€
Spécification
Capacité Plaques de microtitration (12)
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Congélateurs-coffre
Hauteur (métrique) 45 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12408190
Afficher les documents
Tenak™
TE15172
Plaques de microtitration (12)
97.15€
1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12438190
Afficher les documents
Tenak™
TE15178
Microplaques (15)
113.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448180
Afficher les documents
Tenak™
TE15160
Plaques de microtitration (6)
64.20€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12448190
Afficher les documents
Tenak™
TE15180
Plaques de microtitration (16)
118.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12458180
Afficher les documents
Tenak™
TE15162
Plaques de microtitration (7)
69.55€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12468180
Afficher les documents
Tenak™
TE15164
Plaques de microtitration (8)
75.55€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12478180
Afficher les documents
Tenak™
TE15166
Plaques de microtitration (9)
80.40€
1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12498180
Afficher les documents
Tenak™
TE15170
Plaques de microtitration (11)
91.15€
1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
Description
  • For use in chest freezers
  • Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
  • Constructed of aluminum
Spécification
Spécification
Plaques de microtitration (12)
Aluminium
Congélateurs-coffre
45 mm