missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE15170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
- À utiliser dans les congélateurs-coffre
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spezifikation
Plaques de microtitration (11) | |
11 | |
135 x 92 x 522 mm |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur