Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
Marque: Tenak™ TE15180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser dans les congélateurs-coffre
- Les racks peuvent être utilisés avec une plaque par étagère ou les plaques peuvent être empilées
- Fabrication en aluminium
Spécification
Plaques de microtitration (16) | |
16 | |
135 x 92 x 755 mm |
Aluminium | |
Congélateurs-coffre | |
45 mm |