Learn More
Bellingham + Stanley™ Réfractomètre portatif Eclipse
Fabriqués selon les spécifications les plus élevées et exclusivement avec les meilleurs matériaux et composants optiques. Le réfractomètre portatif Eclipse Bellingham+ Stanley™ est un instrument portatif à faible coût utilisé pour déterminer sur place l’indice de réfraction des liquides ou la concentration des solutions.
Marque:  Bellingham + Stanley™ 45-03
Code produit. 12333519
  • 270.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The Eclipse professional-grade range of scales are available for general use in a variety of applications, with special models available, such as Low Volume Brix models to facilitate measurement of samples of less than 1μL that are used by botanists and zoologists for measuring nectar. All instruments are supplied with a soft carrying case and instructions for use.
These reliable and robust refractometers are sealed against the ingress of water with IP65 construction, so they can be used in the harshest of environments. The large body housing and rubber handgrip make the instrument incredible easy to handle. Special features make measurements easy and reliable:
  • Simple zero adjust with lock
  • Shaded view with bright display for maximum distinction
  • High precision, clear scale
  • Easy-clean prism
  • Unique sample ‘dribble feed’ feature
  • Low weight
  • Anti-roll supports
  • Push-on prism flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réfractomètre portatif optique de qualité professionnelle Eclipse
0.5
Détermination immédiate de l’indice de réfraction (RI) des liquides ou de la concentration des solutions
IP65
0 à 50 Brix
Brix
Mallette de transport souple
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Bellingham + Stanley™ Réfractomètre portatif Eclipse > % de concentration de saccharose ; Plage de Brix : 0-50 % ; Incréments : 0,5