Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Cellulase Substrate, blue fluorescent, 339/452
Mélangé avec un enzyme pour produire une réaction fluorescente
Marque:  Invitrogen™ E33953
Code produit. 10595403
  • 436.00€ / 1mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le substrat de cellulase EnzChek a été développé pour une quantification simple et rapide de la cellulase. L'essai peut être effectué en 30 minutes ou moins. Mélangez simplement l’enzyme avec la solution de travail du substrat EnxChekcellase, laissez incuber et lisez les résultats en utilisant des excitations / émissions maximales d’environ 339/452 nm. Contrairement à d’autres dosages en plusieurs étapes plus complexes, le substrat EnzChekcellulase est parfait pour une utilisation dans un environnement à haut débit. Ce substrat de fluorescence est très sensible, avec une limite de détection aussi faible que 40 μU/ml de cellulase. Il est également possible d’utiliser ce substrat dans un dosage colorimétrique, mais avec une sensibilité réduite.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique connexe,sélection à haute teneur (HCS), protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Pleine
1 mg
substrat chimique
Température ambiante
Colorimétrique, fluorescent
EnzChek™
Substrat de la cellulase
Fluorimètre, lecteur de microplaques
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2747493 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2023 Catalog NumberE33953
Numéro de lot2706282 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/08/2023 Catalog NumberE33953
Numéro de lot2528088 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2022 Catalog NumberE33953
Numéro de lot2335684 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/04/2021 Catalog NumberE33953
Numéro de lot2216960 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/11/2020 Catalog NumberE33953
Nom du produit
Invitrogen™ EnzChek™ Cellulase Substrate, blue fluorescent, 339/452 > 1 mg