Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 10 μl avec Tubegard™
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
26.65€ - 76.90€
Spécification
Volume (métrique) | 10 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 1,5 in |
Longueur (métrique) | 38,1 mm |
Code produit | Marque | Stérilité | Certifications/Conformité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Certifications/Conformité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16693892
![]() |
Labcon™
1036-260-000-9 |
Non stérile | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Recharge |
64.45€
1344 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
16603902
![]() |
Labcon™
1036-800-000-9 |
Non stérile | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Emballé |
26.65€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
16613902
![]() |
Labcon™
1036-965-006-9 |
Stérile | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Rack, 96 |
76.90€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
16691903
![]() |
Labcon™
1036-960-006-9 |
Non stérile | Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | Rack, 96 |
66.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17577796
|
Labcon™
1036-265-000-9 |
Stérile | ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | Recharge |
56.35€
1344 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
- Longueur étendue avec TubeGard™
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Autoclavable | |
38,1 mm | |
UltraFine, TubeGard | |
Non |
Sans filtre | |
1,5 in | |
Manipulation de liquides | |
Usage unique | |
Résine en polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 10 μl avec Tubegard™