Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 10 μl avec Tubegard™
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
Marque: Labcon™ 1036-265-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grande longueur avec TubeGard™
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
1,5 in | |
ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI | |
Manipulation de liquides | |
Pointe UltraFine, TubeGard | |
Oui | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Eclipse™ | |
38,1 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Recharge | |
1344 pointes/recharge, 10 recharges/boîte | |
Non |