Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 10 μl avec Tubegard™
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
Marque: Labcon™ 1036-800-000-9
Description
- Grande longueur avec TubeGard™
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
38,1 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Emballé | |
1 000 cônes/sachet, 10 sachets/boîte | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,5 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine, TubeGard | |
Oui | |
Eclipse™ |