Learn More
Seringue en trois parties à embout Luer excentrique
Permet une identification aisée des bulles d’air et des dosages précis La seringue en trois parties à embout Luer excentrique possède un corps hautement transparent ainsi qu’une impression nette.
Marque: Terumo 8SS50ES1
Description
ulliSeringue en trois parties/liliCorps très transparent/liliImpression transparente/liliSans caoutchouc naturel/liliSans latex/liliNotre gamme comprend un embout Luer-Slip (concentrique et excentrique), un embout Luer-Lock et un embout de cathéter/li/ul
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Oui | |
Oui | |
50 à 60 ml | |
Stérile |
Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE, CE 0197 | |
Pour l’injection de fluides immédiatement après le remplissage dans l’organisme, pour l’aspiration de fluides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres fluides corporels | |
Seringue en 3 parties à embout Luer excentrique | |
25/boîte | |
Embout Luer, excentrique |