Learn More
Steris™ Ruban indicateur pour autoclave
Change lors d’une exposition au stérilisant spécifique. Le ruban indicateur pour autoclave Ecolab™ vérifie l’exposition au procédé de stérilisation sans avoir besoin d’ouvrir les boîtes ou de contrôler les enregistrements.
Marque:  Steris™ 0163
Code produit. 15601944
  • 12.95€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chamois, uni ou avec rayures vertes
  • Largeurs disponibles : 24 mm ou 18 mm
  • Longueur : rouleau de 50 m
Spécification
Spécification
Autoclavable
Chamois avec stries vertes
Non stérile
1 rouleau
50 m
Ruban indicateur pour autoclave, tampon avec stries vertes
Ruban indicateur de stérilisation
Procédés de stérilisation
24 mm x 50 m
24 mm
Nom du produit
Steris™ Ruban indicateur pour autoclave > Rayé, 24 mm x 50 m