Learn More
Invitrogen™ Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) eBioscience™ (500X)
Click to view available options
Quantité:
100 μl
4 x 100 μl
Conditionnement:
100µL
4 pièces
Description
- Solution prête à l’emploi de PHA-L dans un tampon aqueux
- La PHA est un mélange de lectines extraites du haricot rouge, Phaseolus vulgaris
- Il s’agit de la fraction de PHA qui présente une forte activité leucoagglutinante et mitogène, mais une très faible activité érythroagglutinante
- Ce réactif est destiné à l’activation in vitro des leucocytes humains et de souris
Spécification
Spécification
| Quantité | 4 x 100 μl |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Solution de phytohémagglutinine-L (PHA-L) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction