Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC™ EASY-Spray
Colonnes HPLC à flux capillaire robustes pour la séparation sensible des protéines, des peptides et des mAb à l’aide d’une conception autonome ou intégrée facile à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ ES907
1303.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une LC-MS à débit nano et capillaire robuste avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. La conception intégrée colonne/émetteur élimine le volume mort et intègre un contrôle de température pour un maximum de fiabilité et de performances. Rigoureusement testées pour garantir une qualité maximale, ces colonnes fournissent un maximum de simplicité et de facilité d’utilisation. Les colonnes HPLC à flux capillaire fournissent une séparation sensible des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb). Elles offrent plus que jamais aux chercheurs en protéomique : plus de débit, plus de sensibilité, plus de puissance de séparation et une meilleure facilité d’utilisation.
EASY-Spray ̶ Conception d’émetteur / température / colonne HPLC entièrement intégrée
- L’émetteur en silice fondue intégré offre un jet exceptionnellement stable
- La colonne intégrée avec contrôle de la température offre une fiabilité et des performances optimales
- Un seul raccord nanoViper entre la colonne HPLC et la source d’ions MS élimine les volumes morts
- Le raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ nanoViper™ empêche le serrage excessif et les mauvaises connexions
Avantages de la conception EASY-Spray
- Des performances et une facilité d’utilisation sans compromis dans les applications LC-MS nano
- Pics très nets
- Capacité de pics exceptionnelle
- Couverture peptidique maximale
- Reproductibilité et fiabilité exceptionnelles de colonne à colonne
- Capacité de pics exceptionnelle pour une caractérisation complète des protéomes
Spécification
Colonne HPLC capillaire EASY-Spray | |
HPLC à flux capillaire pour la séparation sensible des protéines, des peptides et des mAb | |
8700 psi (600 bars) | |
4 μm | |
1500 Å | |
60°C | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
S/O |
150 μm | |
150 mm | |
Polymérique | |
0 à 9 | |
S/O | |
S/O | |
MAbPac | |
Colonne HPLC analytique | |
Phase inverse |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%