Learn More
Grant Instruments™ Bain à ultrasons analogiques XUBA
Offre une technologie à ultrasons fiable et efficace haute qualité. Le bain à ultrasons analogiques Grant Instruments™ XUBA comprend la solution de nettoyage M2, un panier en acier inox et un couvercle en plastique ABS en série.
Marque:  Grant Instruments™ XUBA3
1092.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11430998
  • 1455.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Bains à ultrasons d’excellente entrée de gamme
  • Plage de températures ambiantes de +5°C à 70°C sur XUBA3
  • Nettoyage et traitement rapides, efficaces, faciles et sûrs de divers instruments, composants et solutions
  • Fourni avec panier en acier inox et couvercle en ABS en série
  • Un flacon de solution de nettoyage à ultrasons M2 inclus en série
  • Panneau de commande facile à utiliser, même avec des gants
  • Contrôle du minuteur de 0 à 15 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0 à 15 min
230 V
2,5 L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Grant Instruments™ Bain à ultrasons analogiques XUBA > Capacité : 2,5 L