Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Silver Stain Kit
Stain proteins in 1D and 2D gels with this rapid, ultra-sensitive and versatile silver stain system that yields consistent and reliable results.
Marque: Thermo Scientific™ 24612
174.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit is a rapid, ultra-sensitive and versatile silver stain system for protein detection in polyacrylamide gels, yielding consistent and reliable results with many 1D and 2D gel types for both first-time and experienced users.
Le kit de coloration à l’argent Pierce est un colorant de protéines à l’argent métallisé (Ag), qui produit un fond de gel remarquablement transparent et uniforme tout en assurant des résultats de coloration cohérents et à haute sensibilité à chaque utilisation. Dans les mini-gels standards, les protéines sont détectables à plus de 0,25 ng par bande ou tache. Le protocole a été optimisé dans un souci de flexibilité en permettant une fixation de gel brève ou pendant la nuit et des étapes de coloration sans affecter la performance de coloration (sensibilité ou clarté). Une étape de sensibilisation brève (une minute), après la fixation du gel, produit des résultats exempts de fonds tachetés ou d’un noir caractéristique qu’on observe souvent avec les colorants d’argent préparés à la maison ou achetés dans un commerce. Cette fonctionnalité est avantageuse pour l’analyse densitométrique des gels colorés à l’argent.Points clés :
Colorant à l’argent sensible : détecte des protéines à 0,25 ng ; sensibilité supérieure ou égale aux colorations monochromatiques à l’argent métallisé provenant d’autres fournisseurs
Fond transparent : cette méthode produit des gels de protéines de coloration intense avec une très faible couleur de fond, des ombres ou des anomalies
Excellentes performances : les réactifs et le protocole sont formulés pour produire d’excellents résultats de coloration avec des différences prononcées dans la technique des utilisateurs
Protocole rapide et flexible : il faut compter environ 1 heure et demie pour effectuer toute la procédure par défaut. Toutefois, certaines étapes peuvent être réalisées pendant la nuit ou raccourcies avec des effets minimum
Compatible avec les gels : la performance de coloration est très satisfaisante avec d’innombrables mini-gels prémoulés du commerce et avec les systèmes de tampons SDS-PAGE
Compatible avec les flux de travaux : la formulation chimique douce assure une compatibilité avec la spectrométrie de masse, le séquençage et d’autres procédures en aval qui dépendent de la décoloration et de la récupération des protéines
Autres caractéristiques :
- La fixation du gel peut être effectuée en 30 minutes ou pendant la nuit
- La coloration du gel peut durer entre 5 minutes et 20 heures en fonction de la sensibilité souhaitée
Comprend :
Solutions d’agent sensibilisant, de développement et d’amplification (1,03 L au total)
Spécification
Suffisant pour : 20 mini gels (SDS-PAGE) • Agent sensibilisant pour coloration argentée, 2 ml • Coloration argentée, 500 ml • Séquence activatrice de coloration argentée, 25 ml • Développeur pour coloration argentée, 500 ml Conserver à température ambiante. |
|
Colorimétrique | |
Kit de coloration | |
1 L |
Détection sur gel | |
Argent | |
Pierce™ | |
Protéine |
Sécurité et traitement
- pierce silver stain kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, silvernitrate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.