Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC™ EASY-Spray
Colonnes HPLC à flux capillaire robustes pour la séparation sensible des protéines, des peptides et des mAb à l’aide d’une conception autonome ou intégrée facile à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ ES911
1337.84 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une LC-MS à débit nano et capillaire robuste avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. La conception intégrée colonne/émetteur élimine le volume mort et intègre un contrôle de température pour un maximum de fiabilité et de performances. Rigoureusement testées pour garantir une qualité maximale, ces colonnes fournissent un maximum de simplicité et de facilité d’utilisation. Les colonnes HPLC à flux capillaire fournissent une séparation sensible des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb). Elles offrent plus que jamais aux chercheurs en protéomique : plus de débit, plus de sensibilité, plus de puissance de séparation et une meilleure facilité d’utilisation.
La conception EASY-Spray unique offre des performances et une facilité d’utilisation sans compromis dans les applications de protéomique LC-MS nano et capillaires. Les caractéristiques sont les suivantes :
- Émetteur en verre positionné avec précision
- Raccord à conception de précision intégré
- Contrôle de la température intégré
Spécification
Colonne analytique, EASY-Spray | |
150 mm | |
2,6 μm | |
150 Å | |
60°C | |
C4 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
75 μm | |
11600 psi (800 bars) | |
2 à 9 | |
80 m²/g | |
L26 | |
Easy Spray | |
2 % | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31