Learn More
Fisherbrand™ Étuve à convection naturelle
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
65L
105L
176L
Dimensions (P x l x H) intérieures:
414 x 328 x 480mm
414 x 438 x 580mm
589 x 438 x 680mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Idéal pour les applications de séchage ou de chauffage de base
- Température maximale de 250°C
- Protection contre la surchauffe
- Régulateur de débit ajustable manuellement pour une meilleure circulation de l’air
- Contrôleur numérique
- Intérieur en acier inoxydable
- Garantie deux ans pièces et main-d’œuvre
- Marquage CE
- Deux étagères métalliques livrées de manière standard
- Des étagères supplémentaires sont également disponibles séparément
- Consommation d’énergie : 320 W
Séchage, chauffage, usage général
Spécification
Spécification
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de convection | La gravité |
| Capacité (métrique) | 176L |
| max. (métrique) | 50°C à 250°C |
| Affichage | Numérique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Charge max. de support | 25 kg |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Type de bouchon | R.-U. et U.E. |
| Stabilité de la température | ± 0,4°C à 150°C |
| Afficher plus |