Learn More
Epredia™ Paraffine Histoplast
Répondez aux besoins exigeants et polyvalents de votre laboratoire grâce à la paraffine Epredia™ Histoplast.
Marque: Epredia™ 8330
80.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24247" pour bénéficier de cette offre.
Description
Répondez aux besoins exigeants et polyvalents de votre laboratoire grâce à la paraffine Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Histoplast.
- En paraffine et polymères plastiques
- Offre un excellent traitement et des coupes fines et sans plis
Emballé dans des sacs pratiques, faciles à ouvrir, refermables de 2 lb. Également disponible dans un kit de paraffine prémesuré pour une utilisation sur l’automate de déshydratation des tissus Epredia™ Excelsior™ AS (bac à déchets inclus).
Spécification
56°C | |
PE Histoplast | |
8 x 1 kg |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les sciences de la vie
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur les produits des sciences de la vie pour faire avancer votre recherche et votre innovation.Code promotionnel: 24247Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu’à 52%