Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à deux voies DURAN™, alésage double oblique, complet avec clé en verre
Robinet à 2 voies avec bouchon fileté DURAN™.
419.00€ - 574.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3, PP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Largeur (métrique) | 1,5 mm |
Nb par paquet | 10/Bte |
À utiliser avec (application) | Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15991591
|
DWK Life Sciences
286425007 |
4 mm |
574.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15844728
|
DWK Life Sciences
286422807 |
2,5 mm |
419.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les vannes brevetées DURAN™ complètes avec les bouchons de vanne brevetés DURAN™ sont des vannes à 2 voies, fréquemment utilisées pour la construction de lignes de direction (conduites de gaz inertes à vide, râteaux de distribution d’azote). Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties. Nous recommandons l’utilisation de vannes PRODURAN™ pour des conditions de débit de fuite particulièrement élevées.
- Robinet à 2 voies avec bouchon fileté
- Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties.
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Boro 3,3, PP | |
1,5 mm | |
Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |
Autoclavable | |
10/Bte |