Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à deux voies DURAN™, alésage double oblique, complet avec clé en verre
Code produit. 15991591 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,5 mm
4 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15991591
Marque: DWK Life Sciences 286425007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robinet à 2 voies avec bouchon fileté DURAN™.
Les vannes brevetées DURAN™ complètes avec les bouchons de vanne brevetés DURAN™ sont des vannes à 2 voies, fréquemment utilisées pour la construction de lignes de direction (conduites de gaz inertes à vide, râteaux de distribution d’azote). Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties. Nous recommandons l’utilisation de vannes PRODURAN™ pour des conditions de débit de fuite particulièrement élevées.
  • Robinet à 2 voies avec bouchon fileté
  • Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties.
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 4 mm
Diamètre (métrique) 10 mm
Matériau Boro 3,3, PP, Polypropylene
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon NS de 18,8
Largeur (métrique) 1,5 mm
Nb par paquet 10/Bte
À utiliser avec (application) Convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote)