Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels
235.32€ - 1203.10€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
---|---|
Type de produit | Récipient de réaction |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11552164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000270 |
200 mm |
309.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11542174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000488 |
410 mm |
1203.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11542164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000258 |
150 mm |
297.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11512184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06001158 |
220 mm |
235.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11502174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06000476 |
300 mm |
658.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipient de réaction | |
Cylindrique |