Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000488
Code nomenclature Nacres: NB.43
Additional Details : Poids : 1.00000kg
Specifications
10 L | |
410 mm | |
Cylindrique |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipient de réaction | |
Plat |