Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06000476
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
3 L | |
300 mm | |
Cylindrique |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipient de réaction | |
Plat |