Learn More
DWK Life Sciences Cône standard avec pointe DURAN™, fini
Coupe de noyau avec extension.
Marque:  DWK Life Sciences 286171204
Code produit. 15824598
  • 276.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les noyaux DURAN™ avec sortie sont conformes à la norme DIN 12249 de forme G. Le processus est doté d’un anneau d’égouttage. Il empêche le liquide de descendre la paroi interne du récipient. À cette fin, la sortie est généralement coupée à un angle et fusionnée. En même temps, les milieux n’entrent pas en contact avec la surface du sol graissée. La sortie supplémentaire peut également être utilisée comme point de fixation pour des extensions à diverses fins, par exemple comme tuyau d’entrée.
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • La vidange supplémentaire sur le broyage permet une vidange / fuite de liquides propre sans mouiller le broyage.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
La sortie supplémentaire peut également être utilisée comme point de fixation pour des extensions à diverses fins, par exemple comme tuyau d’entrée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
56 mm
2,5 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Cône standard avec pointe DURAN™, fini > NS 60/46