Learn More
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15911541
|
DWK Life Sciences
|
26 mm |
257.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15824588
|
DWK Life Sciences
286164406 |
13 mm |
166.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15844588
|
DWK Life Sciences
286165205 |
17 mm |
201.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15814588
|
DWK Life Sciences
286164003 |
11 mm |
205.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15874588
|
DWK Life Sciences
286168605 |
30 mm |
91.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15884588
|
DWK Life Sciences
286169404 |
40 mm |
126.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15804598
|
DWK Life Sciences
286170808 |
46 mm |
203.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15894578
|
DWK Life Sciences
286163007 |
6 mm |
74.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10182121
|
DWK Life Sciences
|
22 mm | N/A | |||||||
10429732
|
DWK Life Sciences
286169601 |
90 mm |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15804588
|
DWK Life Sciences
286163401 |
8 mm |
241.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15894588
|
DWK Life Sciences
286170208 |
36 mm |
126.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15814598
|
DWK Life Sciences
286171007 |
50 mm |
234.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15824598
|
DWK Life Sciences
286171204 |
56 mm |
276.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15834598
|
DWK Life Sciences
286171607 |
65 mm |
518.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10489152
|
DWK Life Sciences
286172209 |
80 mm |
79.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les noyaux DURAN™ avec sortie sont conformes à la norme DIN 12249 de forme G. Le processus est doté d’un anneau d’égouttage. Il empêche le liquide de descendre la paroi interne du récipient. À cette fin, la sortie est généralement coupée à un angle et fusionnée. En même temps, les milieux n’entrent pas en contact avec la surface du sol graissée. La sortie supplémentaire peut également être utilisée comme point de fixation pour des extensions à diverses fins, par exemple comme tuyau d’entrée.
- Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
- La vidange supplémentaire sur le broyage permet une vidange / fuite de liquides propre sans mouiller le broyage.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Cône standard avec pointe DURAN™, fini