Learn More
Fisher Chemical 10KG POTASSIUM CHLORIDE 99.5 % FOR ANALYSIS
Marque:  Fisher Chemical P/4280/68
884.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
10KG POTASSIUM CHLORIDE 99.5 % FOR ANALYSIS
Code produit. 10376190
  • 890.00€ / 10kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2529617 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog NumberP/4280/53,P/4280/68,P/4280/70,P/4280/60
Nom du produit
Fisher Chemical 10KG POTASSIUM CHLORIDE 99.5 % FOR ANALYSIS >