Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™, revêtement de protection, ambré, filetage DIN 168-1, revêtement de sécurité en plastique, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1)
Flacons de laboratoire en verre multifonctionnels avec protection UV et revêtement de sécurité protecteur.
Marque:  DWK Life Sciences 218061733
Code produit. 11699908
Description
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. La version protégée avec revêtement de sécurité des flacons combinant le meilleur des deux univers : verre borosilicaté 3,3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l’intérieur et couche de sécurité protectrice plastique à l’extérieur. Les flacons sont moulés à partir d’un verre ambré de haute pureté, puis recouverts d’un revêtement en plastique PU pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse. L’ambré garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette est conforme aux normes internationales USP/EP. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de protection répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (*s’applique uniquement aux récipients de 5 000 ml et moins)
  • Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mL
Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Verre borosilicaté (3.3), polyuréthane
GL 32
46 mm
Polyurethane
Sans bouchon à vis et bague anti-goutte
10/Bte
Autoclavable
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™, revêtement de protection, ambré, filetage DIN 168-1, revêtement de sécurité en plastique, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1) > GL 32, 50 ml