Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 555 Streptavidin (Alexa Fluor™ 555 EGF complex)
Complexes de la molécule de streptavidine et de l’EGF biotinylée
Marque: Invitrogen™ E35350
618.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’EGF marqué par fluorescence a permis aux scientifiques d’étudier les interactions récepteur-membrane, de déterminer la distribution des récepteurs, de calculer les constantes de vitesse pour l’interaction de l’EGF avec son récepteur, et bien plus encore.
- Les conjugués biotinylés utilisent la biotine-XX, qui contient un bras espaceur long conçu pour améliorer l’affinité de la sonde pour le récepteur EGF
- Molécule EGF : 53 acides aminés, MW = 6 045 Da
- Nombre de molécules de fluorophore sur chaque molécule d’EGF : 1
- La fluorescence est généralement surveillée à l’aide d’un cytomètre à flux, d’un microscope à fluorescence ou d’un fluorimètre
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Fluorescence | |
Facteur de croissance | |
Alexa Fluor™ | |
Glace |
Cellules de mammifères | |
Lyophilisé | |
Colorants Alexa Fluor | |
100 μ g |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.