Learn More
DWK Life Sciences™ Flacon de laboratoire DURAN™ protect+, ambre, plastique avec revêtement de sécurité, flacon seulement, avec filetage DIN 168-1, gradué Code produit.: 17946772
Ajouter au panier
DWK Life Sciences™ Flacon de laboratoire DURAN™ protect+, ambre, plastique avec revêtement de sécurité, flacon seulement, avec filetage DIN 168-1, gradué
GREENER_CHOICE
Code produit. 17946772 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
50 mL, GL 32
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
Code produit. 17946772
Marque: DWK Life Sciences™ 218061782
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire multifonctionnels en verre ambré avec protection UV et revêtement de sécurité.
Depuis leur introduction en 1972, les flacons DURAN™ GL ISO sont devenus la référence en matière de flacons de laboratoire multifonctionnels. La version à revêtement de sécurité protect+ de ces flacons combine le meilleur des deux mondes : un verre borosilicate 3.3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l'intérieur et une couche protectrice en plastique de sécurité à l'extérieur. Les flacons sont moulés en verre clair de haute pureté ou en verre clair ambré à l'extérieur, puis recouverts d'une couche de polyamide PA 12 translucide afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
La combinaison de matériaux de haute performance et d'une conception robuste assure une durée d'utilisation rentable. Les bouteilles sont dotées d'une échelle de volume graduée facile à lire. Un code de traçabilité est imprimé sur chaque bouteille pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. Les versions ambrées des flacons en verre DURAN™ garantissent que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre les rayons ultraviolets est conforme aux normes internationales USP/EP. Tous les flacons revêtus de protect+ sont fournis avec des couvercles de protection emboîtables pour protéger l'intérieur des flacons contre la contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux d'écoulement assortis peuvent être commandés séparément. Disponibles dans une large gamme de contenances nominales allant de 25 ml à 5 litres, et de cols allant de GL 25 à GLS 80™ à large ouverture.
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré 3.3 et en polyamide
  • Filet GL standardisé compatible avec le système de bouchon correspondant pour une fermeture particulièrement étanche et un versement simple et propre
  • Le revêtement de sécurité protect+ offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml et moins)
  • Protection contre les UV conforme aux normes USP (transmission spectrale) et EP (3.2.1). Moins de 10% de transmission spectrale entre 290 nm et 450 nm.
  • La seule application externe de la couleur ambre et du revêtement de sécurité garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Fourni uniquement en tant que bouteille en verre à revêtement de sécurité. Les bouchons à vis et les anneaux de versement doivent être commandés séparément.
  • L'échelle graduée facile à lire permet d'estimer le contenu
  • Le flacon de 25 ml est doté d'un bord en verre spécialement formé pour faciliter le versement, ce qui rend inutile l'utilisation d'un anneau de versement en plastique supplémentaire
  • Sécurité du stockage et de l'expédition des principes pharmaceutiques actifs en vrac
  • Le processus de revêtement n'utilise pas de composés organiques volatils (COV) ni d'isocyanates
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Sans substance causant des dommages à l'environnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Capacité (impériale) 1.7 oz.
Couleur Ambre
À utiliser avec (application) Préparation des milieux photosensibles et des réactifs, Stockage et expédition en toute sécurité des poudres de principes pharmaceutiques actifs de haute activité (HPAPI) en vrac et photosensibles, Récipient de collecte d'échantillons ou de récoltes, Récipient de culture, Stockage des milieux photosensibles et des réactifs, Transport et expédition
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 Bottles
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.098 kg
Filetage (métrique) GL 32
Certifications/Conformité CoC
Closure Included No
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Round
Hauteur (métrique) 87 mm
Type de produit Laboratory Bottle
Taille du bouchon 32
Diamètre (métrique) 46 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences™ Flacon de laboratoire DURAN™ protect+, ambre, plastique avec revêtement de sécurité, flacon seulement, avec filetage DIN 168-1, gradué >