Learn More
Égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™
L’égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™ est un égouttoir haute qualité disponible sur pieds ou avec montage mural.
Marque: Azlon RWK070FS
131.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™ est un égouttoir haute qualité disponible sur pieds ou avec montage mural.
- En acier recouvert d'époxy-polyamide
- Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
- Comprend huit tiges de support de 110 mm de long et vingt-quatre tiges de support de 80 mm de long. Le diamètre des chevilles est de 4,5 mm
- Les dimensions globales (D x W x H): 110 x 320 x 370mm
Spécification
Rack avec support sur pieds intégré | |
32 | |
320 mm | |
110 mm |
Acier recouvert d’époxy-polyamide | |
D x W x H: 110 x 320 x 370 mm | |
370 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30